Print…
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC1860F-1G PC1860F-250MG
APOSPC1860F-1GEA 132 EUR
APOSPC1860F-1G APOSPC1860F-250MG
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole
Fórmula: C₇H₄ClFN₂
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156132
Número CAS: 175135-04-3