Print…
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860E-100G PC1860E-25G PC1860E-5G
APOSPC1860E-100GEA 112 EUR
APOSPC1860E-100G APOSPC1860E-25G APOSPC1860E-5G
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Ponto de ebulição: 104…105 °C/1mmHg
Densidade: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041444
Número CAS: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,II