Print…
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860C-5G PC1860C-1G
APOSPC1860C-5GEA 31.9 EUR
APOSPC1860C-5G APOSPC1860C-1G
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Ponto de ebulição: 243…244 °C
Densidade: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052957
Número CAS: 85958-57-2
UN: 3265
ADR: 8,III