Print…
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1860-250G PC1860-25G
APOSPC1860-250GEA 0 EUR
APOSPC1860-250G APOSPC1860-25G
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄ClF
Ponto de ebulição: 129…130 °C
Ponto de Fusão: –27 °C
Densidade: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000603
Número CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN: 1993
ADR: 3,III