Print…
1-Chloro-3-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1850-100G PC1850-25G PC1850-500G
APOSPC1850-100GEA 77 EUR
APOSPC1850-100G APOSPC1850-25G APOSPC1850-500G
1-Chloro-3-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄ClF
Ponto de ebulição: 126…128 °C
Densidade: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000569
Número CAS: 625-98-9
EINECS: 210-919-0
UN: 1993
ADR: 3,II