Print…
1-Chloro-2-fluorobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1840-100G PC1840-25G PC1840-5G
APOSPC1840-100GEA 132 EUR
APOSPC1840-100G APOSPC1840-25G APOSPC1840-5G
1-Chloro-2-fluorobenzene 99%
1-Chloro-2-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄ClF
Ponto de ebulição: 137…138 °C
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000533
Número CAS: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
UN: 1993
ADR: 3,III