Print…
3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1837B-10G PC1837B-1G PC1837B-5G
APOSPC1837B-10GEA 52.2 EUR
APOSPC1837B-10G APOSPC1837B-1G APOSPC1837B-5G
3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzamide
Fórmula: C₇H₅ClFNO
Ponto de Fusão: 145…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153092
Número CAS: 701-43-9