Print…
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1831-25G PC1831-100G PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA 26.1 EUR
APOSPC1831-25G APOSPC1831-100G APOSPC1831-500G
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído 97%
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143282
Número CAS: 61072-56-8