Print…
4-Cloro-3-Fluorobenzaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1828M-25G PC1828M-5G PC1828M-1G
APOSPC1828M-25GEA 79.9 EUR
APOSPC1828M-25G APOSPC1828M-5G APOSPC1828M-1G
4-Cloro-3-Fluorobenzaldeído 98%
4-Cloro-3-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Ponto de Inflamação: 96.7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143288
Número CAS: 5527-95-7