Print…
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1828E-100G PC1828E-500G PC1828E-1KG
APOSPC1828E-100GEA 0 EUR
APOSPC1828E-100G APOSPC1828E-500G APOSPC1828E-1KG
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClFO
Ponto de ebulição: 91…93 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 32…39 °C
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003306
Número CAS: 387-45-1
EINECS: 206-860-5