Print…
2-Cloro-4-Fluorobenzaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Cloro-4-Fluorobenzaldeído 98%
2-Cloro-4-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 118…120 °C/50mmHg
Ponto de Fusão: 59…64 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042527
Número CAS: 84194-36-5