Print…
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 59.6 EUR
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Ponto de Fusão: 154…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142874
Número CAS: 394-28-5