Print…
4-Cloro-2-fluoroanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1822-100G PC1822-25G PC1822-250G PC1822-500G
APOSPC1822-100GEA 36.4 EUR
APOSPC1822-100G APOSPC1822-25G APOSPC1822-250G APOSPC1822-500G
4-Cloro-2-fluoroanilina 98%
4-Cloro-2-fluoroanilina
Fórmula: C₆H₅ClFN
Peso Molecular: 145.56 g/mol
Ponto de ebulição: 92 °C/2mmHg
Densidade: 1.311 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010625
Número CAS: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable