Print…
3-Cloro-4-fluoroanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1820-100G PC1820-500G PC1820-1KG
APOSPC1820-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1820-100G APOSPC1820-500G APOSPC1820-1KG
3-Cloro-4-fluoroanilina 98%
3-Cloro-4-fluoroanilina
Intermediate for the synthesis of quinoline antibiotic norfloxacin. For an efficient synthesis see: J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1339 (1995)
Fórmula: C₆H₅ClFN
Ponto de ebulição: 227…228 °C
Ponto de Fusão: 42…47 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007767
Número CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III