Print…
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1819A-25G PC1819A-5G
APOSPC1819A-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1819A-25G APOSPC1819A-5G
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₅ClFN
Peso Molecular: 145.56 g/mol
Ponto de ebulição: 211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084852
Número CAS: 452-83-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III