Print…
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1818M-100G PC1818M-25G
APOSPC1818M-100GEA 116 EUR
APOSPC1818M-100G APOSPC1818M-25G
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Ponto de ebulição: 126…128 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042203
Número CAS: 2923-66-2