Print…
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1818-1G PC1818-25G PC1818-5G
APOSPC1818-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1818-1G APOSPC1818-25G APOSPC1818-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O
Ponto de Fusão: 185…187 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862646
Número CAS: 386715-35-1