Print…
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
PC1817M-5G PC1817M-25G PC1817M-100G
APOSPC1817M-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1817M-5G APOSPC1817M-25G APOSPC1817M-100G
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.59 g/mol
Ponto de ebulição: 110 °C/19mmHg
Densidade: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042202
Número CAS: 700-35-6