Print…
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1814-250G PC1814-50G
APOSPC1814-250GEA 0 EUR
APOSPC1814-250G APOSPC1814-50G
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Fórmula: C₈H₇ClFNO
Ponto de Fusão: 118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042594
Número CAS: 399-35-9