Print…
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl sulphone
PC1812R-1G PC1812R-5G
APOSPC1812R-1GEA 79.9 EUR
APOSPC1812R-1G APOSPC1812R-5G
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene
Fórmula: C₈H₈ClFO₂S
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203483
Número CAS: 33330-46-0