Print…
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1812H-1G PC1812H-5G
APOSPC1812H-1GEA 114 EUR
APOSPC1812H-1G APOSPC1812H-5G
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₁₅H₁₁ClF₃NO₃
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084952
Número CAS: 105626-86-6