Print…
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
PC1810-100G PC1810-25G
APOSPC1810-100GEA 50.9 EUR
APOSPC1810-100G APOSPC1810-25G
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Ponto de ebulição: >250 °C
Ponto de Fusão: 50…58 °C
Densidade: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007068
Número CAS: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II