Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
PC1802-1G PC1802-25G PC1802-5G
APOSPC1802-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1802-1G APOSPC1802-25G APOSPC1802-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Fórmula: C₈H₈ClFO
Peso Molecular: 174.60 g/mol
Ponto de Fusão: 34…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973773
Número CAS: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8 II