Print…
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 817 EUR
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
2-Chloro-3,5-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃ClF₂O
Ponto de ebulição: 76 °C/37mmHg
Ponto de Fusão: 45…46 °C
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075400
Número CAS: 206986-81-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II