Print…
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
PC1796-100G PC1796-25G PC1796-5G
APOSPC1796-100GEA 126 EUR
APOSPC1796-100G APOSPC1796-25G APOSPC1796-5G
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00086167
Número CAS: 6942-39-8