Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
PC1794-1G PC1794-5G PC1794-250MG
APOSPC1794-1GEA 29 EUR
APOSPC1794-1G APOSPC1794-5G APOSPC1794-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05668981
Número CAS: 50824-04-9