Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
PC1789-1G PC1789-25G PC1789-5G
APOSPC1789-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1789-1G APOSPC1789-25G APOSPC1789-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₃F₄NO
Peso Molecular: 205.11 g/mol
Ponto de ebulição: 53 °C/2.5mmHg
Densidade: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673069
Número CAS: 69922-27-6