Print…
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1780-100G PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA 1660 EUR
APOSPC1780-100G APOSPC1780-25G
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
2-Chloro-1,1-difluoroethylene
Fórmula: C₂HClF₂
Ponto de ebulição: –18 °C
Ponto de Fusão: –138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 359-10-4
UN: 1954
ADR: 2.1,