Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1779-5G PC1779-1G PC1779-25G
APOSPC1779-5GEA 0 EUR
APOSPC1779-5G APOSPC1779-1G APOSPC1779-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₂
Ponto de Fusão: 170…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363787
Número CAS: 182344-23-6