Print…
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1775-1G PC1775-5G
APOSPC1775-1GEA 74.4 EUR
APOSPC1775-1G APOSPC1775-5G
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂BF₃O₃
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363786
Número CAS: 850593-12-3