Print…
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]trifluoroborate, Potassium (3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trifluoroborate
PC1769-25G PC1769-5G
APOSPC1769-25GEA 642 EUR
APOSPC1769-25G APOSPC1769-5G
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₈H₃BF₉K
Peso Molecular: 320.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701625
Número CAS: 166328-09-2