Print…
Ácido 2-cloro-4,5-flúorbenzóico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1756-100G PC1756-25G PC1756-500G
APOSPC1756-100GEA 185 EUR
APOSPC1756-100G APOSPC1756-25G APOSPC1756-500G
Ácido 2-cloro-4,5-flúorbenzóico 98%
Ácido 2-cloro-4,5-flúorbenzóico
Fórmula: C₇H₃ClF₂O₂
Ponto de ebulição: 257…259 °C
Ponto de Fusão: 104…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077479
Número CAS: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5