Print…
4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1754E-100G PC1754E-250G
APOSPC1754E-100GEA 0 EUR
APOSPC1754E-100G APOSPC1754E-250G
4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
4-Chloro-1,3-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₃ClF₂
Ponto de ebulição: 127…128 °C
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042569
Número CAS: 1435-44-5
UN: 1993
ADR: 3,III