Print…
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium 4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate, (T-4)-Potassium trifluoro(4-(trifluoromethyl)phenyl)borate
PC1754-5G PC1754-25G
APOSPC1754-5GEA 121 EUR
APOSPC1754-5G APOSPC1754-25G
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₄BF₆K
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039955
Número CAS: 166328-08-1