Print…
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-1,1-difluoroacetylacetone
PC1753G-25G PC1753G-5G
APOSPC1753G-25GEA 343 EUR
APOSPC1753G-25G APOSPC1753G-5G
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Fórmula: C₅H₅ClF₂O₂
Ponto de ebulição: 141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041520
Número CAS: 2375-76-0
UN: 1993
ADR: 3,III