Print…
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium (4-(tert-butyl)phenyl)trifluoroborate
PC1752-25G PC1752-5G
APOSPC1752-25GEA 181 EUR
APOSPC1752-25G APOSPC1752-5G
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Fórmula: C₁₀H₁₃BF₃K
Ponto de Fusão: >230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659940
Número CAS: 423118-47-2