Print…
Chlorodifluoroacetic anhydride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1750-25G PC1750-5G PC1750-100G
APOSPC1750-25GEA 143 EUR
APOSPC1750-25G APOSPC1750-5G APOSPC1750-100G
Chlorodifluoroacetic anhydride 98%
Chlorodifluoroacetic anhydride
Reagent for derivatisation of amines, alcohols etc, for GC purposes.
Fórmula: C₄Cl₂F₄O₃
Peso Molecular: 242.94 g/mol
Ponto de ebulição: 96…97 °C
Densidade: 1.395 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000774
Número CAS: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
UN: 3265
ADR: 8 II