Print…
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC1748-25G PC1748-5G PC1748-100G
APOSPC1748-25GEA 101 EUR
APOSPC1748-25G APOSPC1748-5G APOSPC1748-100G
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.04 g/mol
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972915
Número CAS: 82702-31-6