Print…
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
PC1747-25G PC1747-5G PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA 115 EUR
APOSPC1747-25G APOSPC1747-5G APOSPC1747-100G
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.04 g/mol
Ponto de ebulição: 75…78 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06204026
Número CAS: 653-92-9