Print…
2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1746-25G PC1746-5G PC1746-1G PC1746-10G
APOSPC1746-25GEA 209 EUR
APOSPC1746-25G APOSPC1746-5G APOSPC1746-1G APOSPC1746-10G
2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
2-Fluoro-m-anisaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 114 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411962
Número CAS: 103438-88-6