Print…
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FN₂O₂
Ponto de Fusão: 98…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632196
Número CAS: 50594-78-0