Print…
6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1741-1G PC1741-5G PC1741-10G
APOSPC1741-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1741-1G APOSPC1741-5G APOSPC1741-10G
6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
6-(Trifluoromethyl)oxindole
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 184…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075220
Número CAS: 1735-89-3