Print…
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2-Difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)ethoxy)acetic acid
PC1737-100G PC1737-25G PC1737-1G PC1737-5G
APOSPC1737-100GEA 0 EUR
APOSPC1737-100G APOSPC1737-25G APOSPC1737-1G APOSPC1737-5G
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid
Fórmula: C₁₀HF₁₉O₅
Peso Molecular: 562.09 g/mol
Ponto de ebulição: 75 °C/0.8mmHg
Densidade: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094135
Número CAS: 330562-41-9
UN: 3265
ADR: 8 III