Print…
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium (2-carbamoylphenyl)trifluoroborate
PC1727-1G PC1727-250MG
APOSPC1727-1GEA 285 EUR
APOSPC1727-1G APOSPC1727-250MG
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₆BF₃KNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115765
Número CAS: 850623-70-0