Print…
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1723-100G PC1723-25G PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA 1490 EUR
APOSPC1723-100G APOSPC1723-25G APOSPC1723-5G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115769
Número CAS: 850623-74-4