Print…
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1722-1G PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA 67.2 EUR
APOSPC1722-1G APOSPC1722-5G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₅BF₃KO
Ponto de Fusão: 220…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093979
Número CAS: 192863-39-1