Print…
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
PC1716-100G PC1716-25G
APOSPC1716-100GEA 561 EUR
APOSPC1716-100G APOSPC1716-25G
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₆ClF₃N₂
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042198
Número CAS: 132915-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III