Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC1714-100G PC1714-25G PC1714-5G
APOSPC1714-100GEA 112 EUR
APOSPC1714-100G APOSPC1714-25G APOSPC1714-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃ClF₃N
Peso Molecular: 205,57
Ponto de ebulição: 210…212 °C
Ponto de Fusão: 36…42 °C
Densidade: 1.481 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019742
Número CAS: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III