Print…
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 698 EUR
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₁₃H₁₁BF₃KO
Ponto de Fusão: 200…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115742
Número CAS: 850623-44-8