Print…
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1709-1G PC1709-25G PC1709-5G
APOSPC1709-1GEA 93.1 EUR
APOSPC1709-1G APOSPC1709-25G APOSPC1709-5G
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate
Fórmula: C₈H₆BF₃KNO₄
Ponto de Fusão: 280…284 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115749
Número CAS: 850623-56-2